Documentos Principais
332933
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane
95%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2C(OCH3)2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
217.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
69-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(CCl)(CBr)OC
InChI
1S/C5H10BrClO2/c1-8-5(3-6,4-7)9-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
FWGJNRCQZRSHGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)