Documentos Principais
332526
Sigma-Aldrich
Ammonium heptafluorotantalate(V)
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2TaF7
Número CAS:
Peso molecular:
350.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2H3N.Ta/h7*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;;+5/p-5
chave InChI
RDNGDFQMYLJTJR-UHFFFAOYSA-I
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)