Documentos Principais
332283
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18O7
Número CAS:
Peso molecular:
262.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H](O)CO
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)