Documentos Principais
332275
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22O7
Número CAS:
Peso molecular:
302.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]25/D −37°, c = 1 in chloroform
pf
60-62 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H]3COC(C)(C)O3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)