331783
trans-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dimethanol
96%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
solid
pf
203-205 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1[C@@H](CO)C2c3ccccc3C1c4ccccc24
InChI
1S/C18H18O2/c19-9-15-16(10-20)18-12-6-2-1-5-11(12)17(15)13-7-3-4-8-14(13)18/h1-8,15-20H,9-10H2/t15-,16-,17?,18?/m1/s1
chave InChI
JRUAWKGGVJZZQC-MRLCAUJQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)