Documentos
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2CN
Número CAS:
Peso molecular:
157.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pb
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
pf
45-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
chave InChI
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges