Documentos Principais
331686
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(OCH3)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
168.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
52-54 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C(C)=O)c(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
chave InChI
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)