Documentos Principais
331228
Sigma-Aldrich
Anisole-(methyl-d3)
99 atom % D
Sinônimo(s):
Methoxy-d3-benzene
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.029,00
R$ 1.029,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.029,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OCD3
Número CAS:
Peso molecular:
111.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.029,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite mais informações
pressão de vapor
5.25 mmHg ( 50 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % D
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5164 (lit.)
p.e.
154 °C (lit.)
pf
-37 °C (lit.)
densidade
1.023 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3
chave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)