Documentos Principais
331198
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy-3-oxide, free radical
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
234.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
103-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)N([O])C(C)(C)[N+]([O-])=C1c2ccccc2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)