Documentos
331171
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy, free radical
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17N2O
Número CAS:
Peso molecular:
217.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
81-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)N=C(c2ccccc2)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C13H17N2O/c1-12(2)11(10-8-6-5-7-9-10)14-13(3,4)15(12)16/h5-9H,1-4H3
chave InChI
LIGLEHMSIMQEJW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3