Documentos Principais
331147
Sigma-Aldrich
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide
97%
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-4-carboxaldehyde hydrazone-3-oxide, 2,5-Dihydro-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylimidazole-4-carboxaldehyde hydrazone 3-oxide, HHTI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.24
Beilstein:
6862527
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
chave InChI
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)