331066
1-Phenylnonane
96%
Sinônimo(s):
Nonylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
pb
282 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C15H24/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-13-10-8-11-14-15/h8,10-11,13-14H,2-7,9,12H2,1H3
chave InChI
LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in high-yielding synthesis of meso-tetraalkylporphyrins
- to examine the 2D structures by changing the alkyl chain length of the isobutenyl compounds
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves