329606
Isosafrol
mixture of cis and trans
Sinônimo(s):
1,2-Methylenedioxy-4-propenylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
77-86 °C/3.5 mmHg (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2-6H,7H2,1H3/b3-2+
chave InChI
VHVOLFRBFDOUSH-NSCUHMNNSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?