Documentos Principais
329193
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(ethylsulfonyl)phenol
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(SO2C2H5)OH
Número CAS:
Peso molecular:
201.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
128-131 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCS(=O)(=O)c1ccc(O)c(N)c1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)