Documentos Principais
328340
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propenyl phenyl ether
90%, technical grade
Sinônimo(s):
Methallyl phenyl ether
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CH2OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
grau
technical grade
densidade de vapor
5.1 (vs air)
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
pb
175-176 °C (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)COc1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)