Documentos Principais
328170
Sigma-Aldrich
Potassium chlorochromate
Sinônimo(s):
KCC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ClCrKO3
Número CAS:
Peso molecular:
174.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][Cr](Cl)(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)