Documentos Principais
327999
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
259.24
Beilstein:
4704456
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]26/D +22°, c = 2 in chloroform
pf
64-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)