Documentos Principais
326895
Sigma-Aldrich
Aluminum
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
≥99.99%
Formulário
wire
temperatura de autoignição
1400 °F
resistividade
2.6548 μΩ-cm
Diâmetro
0.25 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)