326585
Gold
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
tamanho de partícula
<10 μm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?