Documentos Principais
326003
Sigma-Aldrich
Thulium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sulfuric acid thulium(III) salt octahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Tm2(SO4)3 · 8H2O
Número CAS:
Peso molecular:
770.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99.9% trace metals basis
adequação da reação
core: thulium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
chave InChI
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Reactant in dehydration reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)