Documentos
325791
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Lu2(SO4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
638.12 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lutetium
cadeia de caracteres SMILES
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Lu.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
chave InChI
BVHRLVMTECHAMB-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3