Documentos Principais
325740
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Fórmula linear:
Ho2(SO4)3 · 8H2O
Número CAS:
Peso molecular:
762.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
99.9%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)