Key Documents
325694
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid, gadolinium(III) salt (3:2), hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Gd2(C2O4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
578.56 (anhydrous basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
cadeia de caracteres SMILES
O.O=C1O[Gd](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Gd]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Gd.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
chave InChI
QZPKJYRHVDRDAQ-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3