Ensaio
99%
pf
130-131 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
MGUPHQGQNHDGNK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)