Key Documents
324884
Sigma-Aldrich
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
75-77 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
NYOXTUZNVYEODT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Benzocyclobutenecarboxylic acid is also refered as bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-8-carboxylic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)