Documentos Principais
324299
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
172.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccc(C)c(NN)c1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)10-9;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
chave InChI
OMOFMSZLYCEIAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)