Documentos
324272
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.66 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cc1cccc(NN)c1C
InChI
1S/C8H12N2.ClH.H2O/c1-6-4-3-5-8(10-9)7(6)2;;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H;1H2
chave InChI
CWLHVQVBNFKKSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3