Documentos Principais
324264
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NHNH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
180.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
chave InChI
AAMNNSRHAVREBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)