Documentos Principais
324183
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3,4-hexanedione
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(Br)COCOCH(Br)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
271.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
101-103 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)C(=O)C(=O)C(C)Br
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)