Documentos Principais
324167
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyrimidine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N4
Número CAS:
Peso molecular:
120.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
142-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cnc2ncnn2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-6-5-7-4-8-9(5)3-1/h1-4H
chave InChI
SRNKZYRMFBGSGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)