Documentos Principais
324159
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrachloro-4-pyridinethiol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5HCl4NS
Número CAS:
Peso molecular:
248.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
98%
pf
165-166 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Sc1c(Cl)c(Cl)nc(Cl)c1Cl
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)