Documentos
323810
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(phenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
Sinônimo(s):
AC-1
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHC6H3(OCH3)N2HSO4
Número CAS:
Peso molecular:
323.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
pf
185 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.COc1cc(Nc2ccccc2)ccc1[N+]#N