Documentos Principais
323500
Sigma-Aldrich
Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III) trihydrate
≥99.9%
Sinônimo(s):
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
About This Item
Fórmula linear:
(H2NCH2CH2NH2)3RhCl3 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
443.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.9%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: rhodium
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.3H2O.Rh/c3*3-1-2-4;;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;3*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
chave InChI
HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)