Documentos Principais
323462
Sigma-Aldrich
Potassium tetrabromoplatinate(II)
About This Item
Fórmula linear:
K2PtBr4
Número CAS:
Peso molecular:
592.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)Br
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)