Documentos Principais
323179
Sigma-Aldrich
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol
95%
Sinônimo(s):
5-Methyl-4-(2-thiazolylazo)-1,3-benzenediol, TAO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
235.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
211-213 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)cc(O)c1\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3O2S/c1-6-4-7(14)5-8(15)9(6)12-13-10-11-2-3-16-10/h2-5,14-15H,1H3/b13-12+
chave InChI
LABKTXRFMJIJAU-OUKQBFOZSA-N
Aplicação
Complexometric indicator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)