Documentos Principais
322997
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-5-methyl-4-cyclopentene-1,3-dione monohydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O3 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
144.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
76-78 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CC1=C(O)C(=O)CC1=O
InChI
1S/C6H6O3.H2O/c1-3-4(7)2-5(8)6(3)9;/h9H,2H2,1H3;1H2
chave InChI
SVCSJWWJZOZKLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)