Documentos Principais
322504
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(F)(NO2)OH
Número CAS:
Peso molecular:
236.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
63-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(F)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrFNO3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H
chave InChI
ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)