Documentos Principais
319716
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-Camphorsulfonylimine
99%
Sinônimo(s):
(3aR)-(+)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide, (7R)-(+)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
213.30
Beilstein:
85297
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +34°, c = 1 in chloroform
pf
229-230 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m0/s1
chave InChI
ZAHOEBNYVSWBBW-MHPPCMCBSA-N
Aplicação
(R) and (S) forms are precursors to chiral (camphorsulfonyl)oxaziridines employed in the asymmetric hydroxylation of ester and amide enolates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2402-2402 (1986)