Documentos Principais
319678
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)butyrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(SC)C(=O)OC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)