Key Documents
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-Ethoxycarbonyl-γ-butyrolactone
93%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
93%
atividade óptica
[α]25/D +7.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)