Documentos Principais
317551
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol di-p-tosylate
98%
Sinônimo(s):
Trimethylene glycol di-p-tosylate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 529,00
R$ 529,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 529,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO3(CH2)3O3SC6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
384.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 529,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
90-92 °C (lit.)
grupo funcional
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C17H20O6S2/c1-14-4-8-16(9-5-14)24(18,19)22-12-3-13-23-25(20,21)17-10-6-15(2)7-11-17/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3
chave InChI
ODVREDGIWSDQFD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shivashankar Khanapur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 58(3), 466-472 (2016-10-30)
The cerebral adenosine A
Shivashankar Khanapur et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(15), 6765-6780 (2014-07-26)
Cerebral adenosine A2A receptors (A2ARs) are attractive therapeutic targets for the treatment of neurodegenerative and psychiatric disorders. We developed high affinity and selective compound 8 (SCH442416) analogs as in vivo probes for A2ARs using PET. We observed the A2AR-mediated accumulation