Key Documents
316881
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) benzoylacetonate
About This Item
Fórmula linear:
[C6H5COCH=C(O-)CH3]2Co
Número CAS:
Peso molecular:
383.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
powder
pf
125 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(O[Co]O\C(C)=C\C(=O)c1ccccc1)=C/C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H10O2.Co/c2*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2*2-7,11H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
chave InChI
JEMVMUWUMZLULL-ORWWTJHYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)