Documentos Principais
31475
Sigma-Aldrich
trans,trans-1,4-Diacetoxy-1,3-butadiene
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Beilstein:
1724378
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
pf
102-104 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O\C=C\C=C\OC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
chave InChI
XBRCQTOOSIDDOJ-GGWOSOGESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)