Documentos Principais
311480
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2F3
Número CAS:
Peso molecular:
210.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
densidade
1.758 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H
chave InChI
XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chan Seok Oh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(2), 642-648 (2018-10-20)
Blue thermally activated delayed fluorescent (TADF) devices with short excited-state lifetime, high reverse intersystem crossing rate, and low-efficiency roll-off were developed by managing the molecular structure of donor-acceptor-type blue emitters. Three isomers of blue TADF emitters with a diphenyltriazine acceptor