Documentos Principais
310875
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluoroaniline
99%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
147.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
densidade
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(F)ccc(F)c1F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)