Documentos Principais
310832
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
atividade óptica
[α]20/D −20°, c = 4 in H2O
pf
94 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)