Key Documents
310751
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
166.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
124 °C (lit.)
densidade
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)c(Cl)c(F)c1