Documentos Principais
310026
Sigma-Aldrich
Triethyl α-propargylphosphonoacetate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19O5P
Número CAS:
Peso molecular:
262.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
106-109 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(CC#C)P(=O)(OCC)OCC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)