Documentos Principais
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-D-threitol
97%
Sinônimo(s):
(R,R)-(+)-1,4-Bis(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20Cl2O4
Número CAS:
Peso molecular:
371.26
Beilstein:
5295122
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)