Documentos Principais
309249
Sigma-Aldrich
Thallium(I) sulfide
About This Item
Fórmula linear:
Tl2S
Número CAS:
Peso molecular:
440.83
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
[Tl]S[Tl]
InChI
1S/S.2Tl
chave InChI
YYOMHJQQXKRHAM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)